2-Chlorophenylacetyl chloride 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
395080050 395080250
ACRO395080050EA 36.5 EUR
ACRO395080050 ACRO395080250
2-Chlorophenylacetyl chloride 97%
2-Chlorophenylacetyl chloride
Appearance: Clear yellow Liquid
Formel: C₈H₆Cl₂O
Dichte: 1,31 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00130223
CAS-Nummer: 51512-09-5
UN: 3265
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5480 to 1.5500 (20°C, 589 nm)
Titration RCOCl ≥96.0 %