4,4,5,5-Tetramethyl-2-vinyl-1,3,2-dioxaborolan 97+% stabilisiert
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Pinacol vinylboronate, Vinylboronic Acid Pinacol Ester
Stabilisierung: Stabilisiert mit BHT/Ionol/2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol 0,05%
395530010 395530050
ACRO395530010EA 61.2 EUR
ACRO395530010 ACRO395530050
4,4,5,5-Tetramethyl-2-vinyl-1,3,2-dioxaborolan 97+% stabilisiert
4,4,5,5-Tetramethyl-2-vinyl-1,3,2-dioxaborolan
Appearance: Clear colorless to amber Liquid
Formel: C₈H₁₅BO₂
Molecular Weight: 154,02 g/mol
Siedepunkt: 40 °C (20 mmHg)
Dichte: 0,908 g/cm³
Flammpunkt: 34 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00192492
CAS-Nummer: 75927-49-0
UN: 3272
ADR: 3,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to amber Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4240 to 1.4260 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.0 %
Stabilizer ≤500 ppm BHT