Dichloro-bis-(tricyclohexylphosphin)-palladium(II) 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
trans-Dichlorobis(tricyclohexylphosphine)palladium(II), Dichlorobis(tricyclohexylphosphine)palladium(II)
395890010
395892500
ACRO395890010EA
103
EUR
ACRO395890010
ACRO395892500
Dichloro-bis-(tricyclohexylphosphin)-palladium(II) 98%
Bis(tricyclohexylphosphine)palladium(II) dichloride
Appearance: Yellow Powder
Formel:
C₃₆H₆₆Cl₂P₂Pd Molecular Weight: 738.19 g/mol Schmelzpunkt: 270 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00191830 CAS-Nummer: 29934-17-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Elemental Analysis | ≥97.5 % |