(±)-2-Methyltetrahydrofuran, extra trocken 99+% frei von Stabilisatoren, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
397200010 397201000
397200010.EA 213 EUR
397200010. 397201000.
(±)-2-Methyltetrahydrofuran, extra trocken 99+% frei von Stabilisatoren, AcroSeal®
(±)-2-Methyltetrahydrofuran
Formel: C₅H₁₀O
Molecular Weight: 86,13 g/mol
Siedepunkt: 79 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –136 °C
Dichte: 0,86 g/cm³
Flammpunkt: –11 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005367
CAS-Nummer: 96-47-9
UN: 2536
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.0 %
Residue after evaporation ≤0.001 %
Peroxides ≤20 ppm