2-Iodpyridin 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

379330010 379330050
ACRO379330010EA 37 EUR
ACRO379330010 ACRO379330050
2-Iodpyridin 98%
2-Iodpyridin
Formel: C₅H₄IN
Molecular Weight: 205 g/mol
Siedepunkt: 52 °C (.9 mmHg)
Schmelzpunkt: 118…120 °C
Dichte: 1.928
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00464928
CAS-Nummer: 5029-67-4

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to golden Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR