(±)-2-Methyltetrahydrofuran, extra trocken über Molekularsieb 99+% stabilisiert, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
396630010 396631000
396630010.EA 220 EUR
396630010. 396631000.
(±)-2-Methyltetrahydrofuran, extra trocken über Molekularsieb 99+% stabilisiert, AcroSeal®
(±)-2-Methyltetrahydrofuran
Formel: C₅H₁₀O
Molecular Weight: 86,13 g/mol
Siedepunkt: 79 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –136 °C
Dichte: 0,86 g/cm³
Flammpunkt: –11 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005367
CAS-Nummer: 96-47-9
UN: 2536
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.002 %
GC ≥99.0 %
Stabilizer 150 to 400 ppm BHT
Peroxides ≤50 ppm