3-[4-(Trifluormethyl)phenyl]propansäure 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]propanoic acid
397380010 397380050 397380250
ACRO397380010EA 32.4 EUR
ACRO397380010 ACRO397380050 ACRO397380250
3-[4-(Trifluormethyl)phenyl]propansäure 95%
4-(Trifluoromethyl)hydrocinnamic acid
Appearance: White to light yellow Crystalline powder
Formel: C₁₀H₉F₃O₂
Molecular Weight: 218,17 g/mol
Schmelzpunkt: 106…110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00674032
CAS-Nummer: 53473-36-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 111 to 119 °C
HPLC ≥94 %