3-Brombenzoylchlorid 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: m-Brombenzoesäurechlorid, m-Brombenzoylchlorid, 3-Brombenzoesäurechlorid
397450050 397450250 397451000
ACRO397450050EA 26.9 EUR
ACRO397450050 ACRO397450250 ACRO397451000
3-Brombenzoylchlorid 97%
3-Brombenzoylchlorid
Formel: C₇H₄BrClO
Molecular Weight: 219,46 g/mol
Siedepunkt: 74,5…75 °C (0.5 mmHg)
Dichte: 1,666 g/cm³
Flammpunkt: 107 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000669
CAS-Nummer: 1711-09-7
UN: 3265
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5940 to 1.5960 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %