5-Aza-2'-deoxycytidine 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
5-Aza-2′-deoxycytidine, Decitabine, 5-Aza-1-(2-deoxy-beta-D-ribofuranosyl)cytosine, 4-Amino-1-((2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-1,3,5-triazin-2(1H)-one, 2′-Deoxy-5-azacytidine 4-Amino-1-(2-deoxy-β-D-ribofuranosyl)-1,3,5-triazin-2(1H)-one Decitabine, 4-Amino-1-(2-deoxy-beta-D-ribofuranosyl)-1,3,5-triazin-2(1H)-one
396810100
396810500
ACRO396810100EA
162
EUR
ACRO396810100
ACRO396810500
5-Aza-2'-deoxycytidine 98%
5-Aza-2'-deoxycytidine
Appearance: White to off-white Powder
Formel:
C₈H₁₂N₄O₄ Molecular Weight: 228.21 g/mol Schmelzpunkt: 200 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00043011 CAS-Nummer: 2353-33-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤1 % |
HPLC | ≥97.5 % |