Xylol (Isomerengemisch), extra trocken 98+%, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Dimethylbenzol
396930010 396931000
396930010.EA 127 EUR
396930010. 396931000.
Xylol (Isomerengemisch), extra trocken 98+%, AcroSeal®
Xylol (Isomerengemisch)
Formel: C₆H₄(CH₃)₂
Molecular Weight: 106.17 g/mol
Siedepunkt: 140
Schmelzpunkt: –34 °C
Dichte: 0.865 g/cm³
Flammpunkt: 23 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00077264
CAS-Nummer: 1330-20-7
UN: 1307
ADR: 3 III
Merck Index: 13,10136
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2deefc7b7b67c10e64003e243ff3216fad27cf7d&vid=9fa01ddafd4814d5f34266ae7933463a29d92d19&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥98.0 %
Residue after evaporation ≤0.002 %