Methyl-1-cyclopenten-1-carboxylat 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 1-cyclopentene-1-carboxylate
397590010 397590100
ACRO397590010EA 37.3 EUR
ACRO397590010 ACRO397590100
Methyl-1-cyclopenten-1-carboxylat 97%
Methyl-1-cyclopenten-1-carboxylat
Formel: C₇H₁₀O₂
Molecular Weight: 126.1531 g/mol
Siedepunkt: 76…78 °C (9 mmHg)
Flammpunkt: 62 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00239506
CAS-Nummer: 25662-28-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %