2-Brom-6-methoxypyridin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
397670050
397670250
ACRO397670050EA
56.8
EUR
ACRO397670050
ACRO397670250
2-Brom-6-methoxypyridin 97%
2-Bromo-6-methoxypyridine
Formel:
C₆H₆BrNO Siedepunkt: 206 °C Flammpunkt: 104 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00088345 CAS-Nummer: 40473-07-2 UN: 2810 ADR: 6.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to golden Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥96.0 % |