4-Mercaptobenzoesäure 90%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Thiobenzoic acid
373300050 373300250
ACRO373300050EA 84.9 EUR
ACRO373300050 ACRO373300250
4-Mercaptobenzoesäure 90%
4-Mercaptobenzoic acid
Formel: C₇H₆O₂S
Schmelzpunkt: 223…225 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016617
CAS-Nummer: 1074-36-8
UN: 3335
ADR: 9,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 215 to 224 °C
HPLC ≥88 %