Methyl p-tolyl sulphoxide 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
1-Methyl-4-(methylsulphinyl)benzene, Methyl 4-Tolyl sulphoxide
428150010
428150050
ACRO428150010EA
50.2
EUR
ACRO428150010
ACRO428150050
Methyl p-tolyl sulphoxide 98%
Methyl p-tolyl sulphoxide
Appearance: White to yellow Low melting powder or crystals
Formel:
C₈H₁₀OS Molecular Weight: 154,227 g/mol Siedepunkt: 113…114 °C (2,2 mmHg) Schmelzpunkt: 41…46 °C Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00075175 CAS-Nummer: 934-72-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to yellow Low melting powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 41 to 46 °C |
GC | ≥97.5 % |
NMR | consistent with structure |