2-(3-Butynyloxy)tetrahydro-2H-pyran 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(But-3-yn-1-yloxy)tetrahydro-2H-pyran
428210050 428210250
ACRO428210050EA 75.4 EUR
ACRO428210050 ACRO428210250
2-(3-Butynyloxy)tetrahydro-2H-pyran 97%
2-(3-Butynyloxy)tetrahydro-2H-pyran
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Formel: C₉H₁₄O₂
Molecular Weight: 154.209 g/mol
Siedepunkt: 92…95 °C (18 mmHg)
Dichte: 0.984 g/cm³
Flammpunkt: 73 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00012352
CAS-Nummer: 40365-61-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
NMR consistent with structure