cis-5-Norbornen-exo-2,3-dicarbonsäureanhydrid 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
425740010
425740050
ACRO425740010EA
52.9
EUR
ACRO425740010
ACRO425740050
cis-5-Norbornen-exo-2,3-dicarbonsäureanhydrid 95%
cis-5-Norbornene exo-2,3-dicarboxylic anhydride
Appearance: White to tan Solid
Formel:
C₉H₈O₃ Schmelzpunkt: 144 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00630580 CAS-Nummer: 2746-19-2 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to tan Solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 140 to 145 °C |
GC | ≥94 % |