DL-3-Pyrrolidinol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Pyrrolidin-3-ol, 3-Pyrrolidinol, DL-3-Hydroxypyrrolidine
425750010 425750050
ACRO425750010EA 101 EUR
ACRO425750010 ACRO425750050
DL-3-Pyrrolidinol 97%
DL-3-Pyrrolidinol
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid
Formel: C₄H₉NO
Molecular Weight: 87.12 g/mol
Siedepunkt: 179 °C (760 mmHg)
Dichte: 1.076 g/cm³
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005256
CAS-Nummer: 40499-83-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %