6-Carboxyfluorescein 96%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 3',6'-Dihydroxy-3-oxo-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthene]-6-carboxylic acid, 6-FAM
425801000 425805000
ACRO425801000EA 124 EUR
ACRO425801000 ACRO425805000
6-Carboxyfluorescein 96%
6-Carboxyfluorescein
Appearance: Yellow to orange Powder
Formel: C₂₁H₁₂O₇
Molecular Weight: 376,32 g/mol
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00036873
CAS-Nummer: 3301-79-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to orange Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥95 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure