Natriummethanolat 30% (w/w) 5.4 M in Methanol, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Natriummethoxid, Methanol Natriumsalz, Natriummethylat
428361000 428368000
428361000.EA 35.1 EUR
428361000. 428368000.
Natriummethanolat 30% (w/w) 5.4 M in Methanol, AcroSeal®
Natriummethanolat
Formel: CH₃NaO
Molecular Weight: 54,02 g/mol
Schmelzpunkt: 1…5 °C
Dichte: 0,97 g/cm³
Flammpunkt: 33 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012179
CAS-Nummer: 124-41-4
UN: 1289
ADR: 3,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to light yellow Solution
Strength 5.3 to 5.6 M
HPLC ≥97.5 %