Triethylborat 97%, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
428651000
428658000
428651000.EA
44.6
EUR
428651000.
428658000.
Triethylborat 97%, AcroSeal®
Triethylborat
Formel:
C₆H₁₅BO₃ Siedepunkt: 117 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –84,5 °C Dichte: 0,858 g/cm³ Flammpunkt: 11 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009073 CAS-Nummer: 150-46-9 UN: 1176 ADR: 3,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3705 to 1.3775 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |