Kalium-tert-butoxid 1 M in tert-Butanol, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Kalium-tert-butanolat
, Kalium-tert-butylat
, 2-Methyl-2-propanol Kaliumsalz
426121000.EA
83.8
EUR
426121000.
426128000.
Kalium-tert-butoxid 1 M in tert-Butanol, AcroSeal®
Kalium-tert-butanolat
Formel:
C₄H₉KO Molecular Weight: 112,21 g/mol Dichte: 0,82 g/cm³ Flammpunkt: 12 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012162 CAS-Nummer: 865-47-4 UN: 2920 ADR: 8,I |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Colorless to amber Solution |
Strength | 0.95 to 1.10 M |
Refractive index | 1.5750 to 1.5780 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |