1,4-Pentadien-3-ol 98% stabilisiert
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Hydroxy-1,4-pentadien, Penta-1,4-dien-3-ol
426240050 426240250
ACRO426240050EA 104 EUR
ACRO426240050 ACRO426240250
1,4-Pentadien-3-ol 98% stabilisiert
1,4-Pentadien-3-ol
Formel: C₅H₈O
Molecular Weight: 84,12 g/mol
Flammpunkt: 30 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008633
CAS-Nummer: 922-65-6
UN: 1987
ADR: 3,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4440 to 1.4460 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer Approx. 0.4 % Hydroquinone