4,4-Dimethyl-1-penten 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
426270010 426270050 426270250
ACRO426270010EA 30 EUR
ACRO426270010 ACRO426270050 ACRO426270250
4,4-Dimethyl-1-penten 99%
4,4-Dimethyl-1-penten
Formel: C₇H₁₄
Molecular Weight: 98,19 g/mol
Siedepunkt: 73 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –136,6 °C
Dichte: 0,682 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –12 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00026337
CAS-Nummer: 762-62-9
UN: 3295
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3910 to 1.3930 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %