Kalium-tert-butoxid 20% (w/w) 1.6-1.7 M in THF, AcroSeal®, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Kalium-tert-butanolat, 2-Methyl-2-propanol Kaliumsalz, Kalium-tert-butylat
428791000 428798000
428791000.EA 204 EUR
428791000. 428798000.
Kalium-tert-butoxid 20% (w/w) 1.6-1.7 M in THF, AcroSeal®, rein
Kalium-tert-butanolat
Formel: C₄H₉KO
Molecular Weight: 112.21 g/mol
Flammpunkt: –21 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012162
CAS-Nummer: 865-47-4
UN: 2920
ADR: 8 I
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light yellow to amber Solution
Strength 1.60 to 1.75 M