Dithiothreitol (DTT, Cleland's Reagenz) 1 M in Wasser für die Biochemie
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
DTT, (R*,R*)-1,4-Dimercapto-2,3-butandiol
426380100
426380500
426382500
ACRO426380100EA
31.7
EUR
ACRO426380100
ACRO426380500
ACRO426382500
Dithiothreitol (DTT, Cleland's Reagenz) 1 M in Wasser für die Biochemie
Dithiothreitol (DTT, Cleland's Reagenz)
Formel:
C₄H₁₀O₂S₂ Molecular Weight: 154.25 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00004877 CAS-Nummer: 3483-12-3 UN: 3334 ADR: 9 III |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Solution |
Titration Iodimetric | 0.90 to 1.10 M |
UV | at 500 nm A: ≤0.05 |