1,3,2-Dioxathiolan-2,2-dioxid 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
426630010 426630050
ACRO426630010EA 28.8 EUR
ACRO426630010 ACRO426630050
1,3,2-Dioxathiolan-2,2-dioxid 96%
1,3,2-Dioxathiolane-2,2-dioxide
Appearance: White to beige Powder
Formel: C₂H₄O₄S
Schmelzpunkt: 95…97 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00221769
CAS-Nummer: 1072-53-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 95 to 99 °C
GC ≥95.0 %