2-Methyl-2-propansulfinamid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
tert-Butylsulphinamide
426830050
426830250
ACRO426830050EA
143
EUR
ACRO426830050
ACRO426830250
2-Methyl-2-propansulfinamid 98%
2-Methylpropane-2-sulphinamide
Appearance: White to tan Powder or crystals
Formel:
C₄H₁₁NOS Molecular Weight: 121.20 g/mol Schmelzpunkt: 97…101 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD01863616 CAS-Nummer: 146374-27-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to tan Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥97.5 % |
Specific optical rotation | +24° to +31° (20°C, 589 nm) (c=1, toluene) |