2-Bromo-3-thiophenecarboxylic acid 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Bromothiophene-3-carboxylic acid
426840010 426840050
ACRO426840010EA 64.1 EUR
ACRO426840010 ACRO426840050
2-Bromo-3-thiophenecarboxylic acid 97%
2-Bromo-3-thiophenecarboxylic acid
Appearance: White to tan Crystalline powder
Formel: C₅H₃BrO₂S
Molecular Weight: 207,041 g/mol
Schmelzpunkt: 179…181 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05865213
CAS-Nummer: 24287-95-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to tan Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %