4-(tert-Butyldimethylsilyloxy)cyclohexanone 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-((tert-Butyldimethylsilyl)oxy)cyclohexanone
426850010 426850050
ACRO426850010EA 33.8 EUR
ACRO426850010 ACRO426850050
4-(tert-Butyldimethylsilyloxy)cyclohexanone 97%
4-(tert-Butyldimethylsilyloxy)cyclohexanone
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid
Formel: C₁₂H₂₄O₂Si
Molecular Weight: 228,407 g/mol
Siedepunkt: 85 °C (1 mmHg)
Dichte: 0,909 g/cm³
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06411307
CAS-Nummer: 55145-45-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %