1-(N-Boc-aminomethyl)-4-(aminomethyl)benzene 90%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
426900010 426900050
ACRO426900010EA 60.8 EUR
ACRO426900010 ACRO426900050
1-(N-Boc-aminomethyl)-4-(aminomethyl)benzene 90%
1-(N-Boc-aminomethyl)-4-(aminomethyl)benzene
Appearance: White to brown Crystalline powder or solid
Formel: C₁₃H₂₀N₂O₂
Schmelzpunkt: 64…68 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02683058
CAS-Nummer: 108468-00-4
UN: 3263
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to brown Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥89.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure