2-Methyl-3-phenyl-2-propen-1-ol 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: alpha-Methylcinnamyl Alcohol, trans-2-Methyl-3-phenyl-2-propen-1-ol
427050050 427050250
ACRO427050050EA 104 EUR
ACRO427050050 ACRO427050250
2-Methyl-3-phenyl-2-propen-1-ol 95%
2-Methyl-3-phenyl-2-propen-1-ol
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid
Formel: C₁₀H₁₂O
Molecular Weight: 148.21 g/mol
Siedepunkt: 77 °C (.1 mmHg)
Dichte: 1.03 g/cm³
Flammpunkt: 113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004738
CAS-Nummer: 1504-55-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5690 to 1.5710 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %