Brom(cyclopentyl)magnesium 2.0 M in Diethylether, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
427451000.EA 118 EUR
427451000. 427458000.
Brom(cyclopentyl)magnesium 2.0 M in Diethylether, AcroSeal®
Cyclopentylmagnesium bromide
Appearance: Grey Solution
Formel: C₅H₉BrMg
Molecular Weight: 173,34 g/mol
Siedepunkt: 35 °C (760 mmHg)
Dichte: 0,996 g/cm³
Flammpunkt: –38 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00209569
CAS-Nummer: 33240-34-5
UN: 3399
ADR: 4.3,I
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Grey Solution
Titration Grignard 1.90 to 2.20 M