3-Butenylmagnesium bromide 0.5 M in THF, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
427461000
427468000
427461000.EA
401
EUR
427461000.
427468000.
3-Butenylmagnesium bromide 0.5 M in THF, AcroSeal®
3-Butenylmagnesium bromide
Appearance: Grey to brown Solution
Formel:
C₄H₇BrMg Molecular Weight: 159,309 g/mol Siedepunkt: 65 °C (760 mmHg) Dichte: 0,937 g/cm³ Flammpunkt: –30 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00209554 CAS-Nummer: 7103-09-5 UN: 3399 ADR: 4.3,I |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Grey to brown Solution |
Titration Grignard | 0.40 to 0.60 M |
Identification | Confirmed |