Methyl-1H-imidazol-5-carboxylat 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 4-imidazolecarboxylate, Methyl 1H-imidazole-5-carboxylate
427630010 427630050
ACRO427630010EA 106 EUR
ACRO427630010 ACRO427630050
Methyl-1H-imidazol-5-carboxylat 98%
Methyl-1H-imidazole-5-carboxylate
Appearance: White Crystalline powder
Formel: C₅H₆N₂O₂
Molecular Weight: 126,11 g/mol
Schmelzpunkt: 154…156 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00216584
CAS-Nummer: 17325-26-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 154 to 158 °C
HPLC ≥97.5 %