3-Brom-2-methyl-1-propen 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-Bromo-2-methylpropene, 2-Methyl-2-propenyl Bromide, 2-Methylallyl Bromide
427650050 427650250
ACRO427650050EA 67.4 EUR
ACRO427650050 ACRO427650250
3-Brom-2-methyl-1-propen 97%
3-Brom-2-methyl-1-propen
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid
Formel: C₄H₇Br
Molecular Weight: 135,00 g/mol
Siedepunkt: 94…95 °C (760 mmHg)
Dichte: 1,339 g/cm³
Flammpunkt: 7 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00134155
CAS-Nummer: 1458-98-6
UN: 2924
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4710 to 1.4730 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Stabilizer Approx 500 ppm hydroquinone