2-Formyl-3-thiophenboronsäure 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Formylthiophene-3-boronic acid, (2-Formylthiophen-3-yl)boronic acid
427690010 427690050
ACRO427690010EA 35.6 EUR
ACRO427690010 ACRO427690050
2-Formyl-3-thiophenboronsäure 97%
2-Formyl-3-thiophenboronsäure
Formel: C₅H₅BO₃S
Molecular Weight: 155.97 g/mol
Schmelzpunkt: 137…193 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD01075678
CAS-Nummer: 4347-31-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light beige to light brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Sulfur (S) ≤0.05 %