Kupfer(II)sulfat, wasserfrei 98%, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Kupfersulfat
422870050 422875000 422870025 422870100 422871000
ACRO422870050EA 24.9 EUR
ACRO422870050 ACRO422875000 ACRO422870025 ACRO422870100 ACRO422871000
Kupfer(II)sulfat, wasserfrei 98%, rein
Kupfer(II)sulfat
Formel: CuSO₄
Schmelzpunkt: 200 °C (Zers.)
Dichte: 3,603 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010981
CAS-Nummer: 7758-98-7
UN: 3077
ADR: 9,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light grey Powder
Titration Iodometric ≥97.5 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤100 ppm