Sicherheits-Halbstiefel, Schnürsystem, uvex quatro pro, 8401
Lieferant: UVEX
8401.2/39 8401.2/40 8401.2/41 8401.2/42 8401.2/43 8401.2/44 8401.2/45 8401.2/46 8401.2/47 8401.2/48 8401.2/49 8401.2/50
114-7062EA 110 EUR
114-7062 114-7063 114-7064 114-7065 114-7066 114-7067 114-7068 114-7069 114-7070 114-7071 114-7072 114-7073
Sicherheits-Halbstiefel, Schnürsystem, uvex quatro pro, 8401
Schuhe und Stiefel
Robuster und bequemer antistatischer Sicherheits-Halbstiefel mit wasserabweisendem Obermaterial aus Leder, weich gepolstertem Schaftrand und gepolsterter Staublasche und einer selbstreinigenden und rutschfesten Zwei-Dichten-PUR-Sohle (4,5 mm, hitzebeständig bis +120° C, öl- und benzinbeständig, silikonfrei).
  • Climazone-Technologie für verbesserten Komfort
  • Atmungsaktives Textilfutter
  • Herausnehmbare, antistatische Einlegesohle mit Moisture Control System sorgt für ein hervorragendes Fußklima und verbesserten Komfort
  • uvex 3D hydroflex® foam Einlegesohle für hervorragende Stoßdämpfung im Fersenbereich und unter dem Vorderfuß
  • Sohle bietet integrierte Fersenunterstützung
  • Leichtgängiges, schmutzabweisendes Schnürsystem
  • Geschäumte Überkappe für zusätzlichen Schutz
  • Zehenschutzkappe aus Stahl (200 J)
  • Durchtrittsichere Zwischensohle aus Stahl
Farbe: Schwarz
Standards: DGUV 112-191; EN ISO 20345:2011; S3, SRC