Sicherheitswinterstiefel, zum Schnüren, uvex quatro pro, 8402
Lieferant: UVEX
8402.2/44 8402.2/45 8402.2/46 8402.2/47 8402.2/48 8402.2/50 8402.2/38 8402.2/39 8402.2/40 8402.2/41 8402.2/42 8402.2/43 8402.2/49
114-7075EA 128 EUR
114-7075 114-7076 114-7077 114-7078 114-7079 114-7081 114-8688 114-8689 114-8690 114-8691 114-8692 114-7074 114-7080
Sicherheitswinterstiefel, zum Schnüren, uvex quatro pro, 8402
Schuhe und Stiefel
Fester, bequemer, antistatischer Winterstiefel mit wasserfestem Lederoberteil. Mit weich gepolstertem Kragen, gepolsterter Staublasche und einer selbstreinigenden, rutschfesten Zweidichten-PUR Sohle (4,5 mm, hitzebeständig bis 120 °C, öl- und benzinabweisend, silikonfrei).
  • Climazone-Technologie für verbesserten Komfort
  • Warmes Fleece-Futter
  • Herausnehmbare, antistatische Einlegesohle mit Feuchtigkeitskontrollsystem für ein ausgezeichnetes Fußklima und verbesserten Tragekomfort
  • uvex 3D hydroflex® Schaum-Einlegesohle für optimale Stoßdämpfung im Fersen- und Vorfußbereich
  • Sohle bietet hohe Stabilität durch Fersenklammer
  • Schmutzunempfindliches, leichtgängiges Schnürsystem
  • Geschäumte Überkappe zum Schutz des Oberleders
  • Zehenschutzkappe aus Stahl (200 J)
  • Durchtritthemmende Stahlzwischensohle
Farbe: Schwarz
Standards: DGUV 112-191; EN ISO 20345:2011; S3, CI, SRC