Einweg-Gehörschutzstöpsel, uvex xact-fit detec
Lieferant: UVEX
2124.013 2124.011
111-1904EA 296 EUR
111-1904 111-1900
Einweg-Gehörschutzstöpsel, uvex xact-fit detec
Gehörschutzstöpsel Gehörschutzstöpsel, zur einmaligen Verwendung
xact-fit detec ist ein detektierbarer Einweg-Gehörschutzstöpsel für den Produktionsbereich. Dank der Kordel ist er praktisch zu tragen, und das Risiko der Verfahrenskontamination wird verringert.
  • Das Design passt sich perfekt an die Form des Gehörgangs an: Reduzierter Druck im Ohrkanal, auch bei langen Tragezeiten
  • Die Stiele der Stöpsel sind jeweils für das linke und rechte Ohr markiert: Erhöht den Tragekomfort und vereinfacht das korrekte Einsetzen und Herausnehmen
  • Kordel und Stiele verringern das Kontaminationsrisiko, da der eigentliche Schaumstöpsel vor dem Einsetzen nicht berührt wird
  • Durch die blaue Farbe sind die Ohrstöpsel in Herstellungsprozessen leichter zu erkennen
SNR: 26 dB
EN 352-2:2002
Standards: EN 352-2:2002