ESD-Einlegesohle, ESD-PRO
Lieferant: ELTEN
204054/35 204054/36 204054/37 204054/38 204054/39 204054/40 204054/41 204054/42 204054/43 204054/44 204054/45 204054/46 204054/47 204054/48 204054/49 204054/50 204054/51 204054/52
114-7001EA 4.9 EUR
114-7001 114-7000 114-7002 114-7003 114-7004 114-7005 114-7006 114-7007 114-7012 114-7014 114-7015 114-7013 114-7016 114-7017 114-7008 114-7009 114-7010 114-7011
ESD-Einlegesohle, ESD-PRO
Einlegesohlen
Antibakterielle, anatomisch geformte ESD-Einlegesohle.
  • Offene Zellstruktur des PU-Schaums garantiert eine hohe Feuchtigkeitsaufnahme
  • Aktivkohle-Dämpfungsschicht reduziert Geruch
  • Hautfreundliche Materialien zur Verbesserung des Fußklimas
Als Einlage für die Schuhmodelle L10, Biomex (Renzo Biomex), Trainers, Sportics, Classic-Line, Men at Work, Safety-Grip, Business (Ronny), White. Geeignet für ESD-Sicherheitsschuhe (Widerstand von 105 - 107 Ohm).
Farbe: Schwarz