ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, L10, Vintage Low
Lieferant: Elten
Vintage L10
114-7646EA 85.2 EUR
114-7646 114-7636 114-7644 114-7645 114-7639 114-7637 114-7638 114-7642 114-7643 114-7640 114-7641
ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, L10, Vintage Low
Schuhe und Stiefel
Umweltfreundlich hergestellter ESD-Schuh im Vintage-Stil. Aus gewachstem Rindleder, mit gepolsterter Lasche und Zweischichten-TPU/PU-Sohle (L10) mit niedrigem Profil.
  • Bioactive-Textilfutter
  • Austauschbare Einlegesohle; orthopädische Einlagen möglich
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO, grau
  • Metallfreie, durchtrittsichere Zwischensohle
  • Zehenschutzkappe aus Stahl (200 J)
Für Umgebungen geeignet, in denen Feuchtigkeit auftreten kann und wo Gefahren durch spitze und scharfe Gegenstände bestehen.
Farbe: Grau
Standards: EN 61340-5-1 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345; S3, SRC