ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Maverick Red Low
Lieferant: ELTEN
723341/38 723341/39 723341/40 723341/41 723341/42 723341/43 723341/44 723341/45 723341/46 723341/47 723341/48
114-7668EA 81.9 EUR
114-7668 114-7669 114-7670 114-7671 114-7672 114-7673 114-7674 114-7675 114-7676 114-7677 114-7678
ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Maverick Red Low
Schuhe und Stiefel
Sportlicher, leichter und lederfreier ESD-Schuh aus Mikrofaser mit Netzeinsätzen, gepolsterter Lasche und rutschfester Zweidichten-PU/PU-Laufsohle (Fun).
  • Gewebeinnenfutter zur natürlichen Belüftung
  • Austauschbare Einlegesohle; orthopädische Einlagen möglich
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD Pro, schwarz
  • Nicht-metallische durchtrittsichere Zwischensohle
  • Zehenschutzkappe aus Edelstahl (200 J)
Für Umgebungen geeignet, in denen Feuchtigkeit auftreten kann und wo Gefahren durch spitze und scharfe Gegenstände bestehen.
Farbe: Rot/Weiß
Standards: EN 61340-5-1 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345; S3, SRC