Kaliumhexacyanoferrat(III) in Ammoniumhydroxid USP Testlösung (TS)
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme:
Trikaliumhexacyanoferrat, rotes Blutlaugensalz, Ferricyankalium
85327.180EA
41.1
EUR
85327.180
85327.260
Kaliumhexacyanoferrat(III) in Ammoniumhydroxid USP Testlösung (TS)
Kaliumhexacyanoferrat(III)
Gebrauchsfertige Testlösung (TS).
- Hergestellt gemäß Arzneibuchanforderungen
- Spart Zeit und Kosten
- Unabhängig, rückführbar und zertifiziert
- USP 34 konform
- Analysenzertifikate und Sicherheitsdatenblätter verfügbar
Formel:
K₃Fe(CN)₆ Molecular Weight: 329,25 g/mol |
MDL:
MFCD00011392 CAS-Nummer: 13746-66-2 EINECS: 0 |