Schnittschutzhandschuhe, uvex C500 XG
Lieferant: UVEX
6060007 6060008 6060009 6060010 6060011
112-4570EA 30.2 EUR
112-4570 112-4571 112-4572 112-4573 112-4574
Schnittschutzhandschuhe, uvex C500 XG
Handschuhe
Diese Handschuhe aus Bambus-Viskose/Dyneema®/Glas/Polyamid besitzen eine vollständige HPE-XtraGrip-Beschichtung. Die Bamboo TwinFlex® Technologie sorgt für optimalen Schnittschutz, hervorragende Abriebfestigkeit und besonderen Tragekomfort.
  • XtraGrip-Beschichtung bietet sicheren Halt in öligen und feuchten Umgebungen
  • Handfläche, Finger und Handrücken sind vollständig beschichtet
  • Hervorragender Tragekomfort und Tastgefühl dank Klimazonen-Technologie
  • Öl- und fettbeständig
  • Höchste Schnittfestigkeit (Stufe 5)
  • Silikonfrei gemäß Abdrucktest
Zu den typischen Anwendungsbereichen gehören: Automobilindustrie, Baugewerbe, Brauereien und Getränkeindustrie, Glasindustrie, Wartung/Instandhaltung, Metallindustrie, Montagearbeiten, Papierindustrie, Schifffahrt/Logistik und Transportwesen.
Standards: EN 388:2016 (4X42C)
OEKO-Tex® Standard 100