Klassische Socken, SK13
Lieferant: Portwest
SK13BKR39-43 SK13BKR44-48
114-7159EA 5.1 EUR
114-7159 114-7160
Klassische Socken, SK13
Arbeitskleidung
Legere Business-Socken aus 80% fein gekämmter Baumwolle und 20% Nylon.
  • Mit gepolstertem Sohlenbereich für Komfort und Langlebigkeit
Höhe: 25 cm
Gewicht: 60 g