ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Renzo Low
Lieferant: ELTEN
725841/36 725841/37 725841/38 725841/39 725841/40 725841/41 725841/42 725841/43 725841/44 725841/45 725841/46 725841/47 725841/48 725841/49 725841/50
114-7679EA 64.9 EUR
114-7679 114-7680 114-7681 114-7682 114-7683 114-7684 114-7685 114-7686 114-7687 114-7688 114-7689 114-7690 114-7691 114-7692 114-7693
ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Renzo Low
Schuhe und Stiefel
Langlebige und robuste ESD-Schuhe aus atmungsfähigem Rindsleder und reflektierenden Materialien, mit geschlossener, gepolsterter Lasche und Manschette sowie Zweidichten-PU/PU-Laufsohle Safety-Grip (3,5 mm) mit herausragender Rutschfestigkeit und selbstreinigenden Eigenschaften.
  • Gewebeinnenfutter zur natürlichen Belüftung
  • Austauschbare Einlegesohle; orthopädische Einlagen möglich
  • Ganzflächige Fleece-Einlegesohle (ESD Pro), schwarz
  • Sohle passt sich der Fußbewegung an, sorgt für mehr Stabilität und reduziert die Ermüdung
  • PU-Schutzkappe zum Schutz des Oberleders
  • Durchtrittsichere Zwischensohle aus Stahl
  • Zehenschutzkappe aus Edelstahl (200 J)
Für alle Oberflächen bei allen Wetterbedingungen geeignet.
Farbe: Schwarz
Standards: EN 61340-5-1 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345; S3, SRC