Kälte-Umwälzthermostate, PRO
Lieferant: LAUDA
L000021 L000022 L000023 L000024 L000102 L000104 L000122 L000124 L000182 L000184 L000202 L000204 L002494 L002495 L002502 L002503
461-0953EA 9260 EUR
461-0953 461-0954 461-0955 461-0956 LAUDL000102 LAUDL000104 LAUDL000122 LAUDL000124 LAUDL000182 LAUDL000184 LAUDL000202 LAUDL000204 461-1378 461-1379 461-1381 461-1382
Kälte-Umwälzthermostate, PRO
Umwälzthermostate Geschlossene Umwälzsysteme Kälteumwälzthermostate
Die PRO Kälte-Umwälzthermostate sind ideal für Anwendungen, bei denen schnelle Temperaturänderungen notwendig sind. Die Kälteleistungen von 0,6 bis 1,5 kW kombiniert mit einem sehr geringen Füllvolumen ermöglichen diese raschen Temperurwechsel.
  • Touchscreen kann mit Handschuhen bedient werden
  • Geringes Füllvolumen kombiniert mit Varioflex-Pumpe garantiert schnelle Temperaturwechsel
  • Programmgeber mit 1 Programm, 20 Segmenten und 100 Programmen, 50 Segmenten bei Command-Bedieneinheiten
  • Rampenfunktion für einfache Berechnungen
  • Hybridkühlung zur Kühlung der Kältemaschine mit Umgebungsluft und zusätzlich mit Kühlwasser
  • USB- und Ethernet-Schnittstelle serienmäßig
Alle Einheiten nutzen natürliche Kältemittel und sind mit einer Druck-Saug-Pumpe ausgestattet. Mit abnehmbarer Bedieneinheit zur Fernbedienung. Leucht- und kontraststarkes OLED-Display für Einheiten mit Base-Bedieneinheit, großer Farb-Touchscreen (145 mm) mit Multi-Touch-Bedienung für Einheiten mit Command-Touch-Bedieneinheit.
Bedieneinheit Base: Menüführung in Klartext, Bedienung über Softkey und Cursor
Bedieneinheit Command Touch: Mit Wochentimer und Count-Down-Funktion, Rampenfunktion, individuellen Bedienrechten für bis zu 20 Nutzer, Datenlogging, und Exporte auf einen USB-Stick.
Max. Durchfluss/Max. Druck:
Pumpendruck/Saugdruck: 0,7/0,4 bar
Pumpströmungsdruck/Saugleistung: 22/20 L/min
Lieferumfang: Lieferung mit 2 Schlaucholiven (13 mm) für den Pumpenanschluss und 2 Schlaucholiven (10 mm) mit Überwurfmutter G3/8 für den Kühlwasseranschluss.