Saybolt Farbstandard
Lieferant: Avantor
VWR®
84800.180EA 79.5 EUR
84800.180 84803.260 84805.260 84803.180 84805.180 84802.180 84802.260 84800.260 84799.260 84804.260 84804.180 84801.260 84801.180 84799.180
Saybolt Farbstandard
Standards Farbreferenzen und Spektroskopie-Standards
Gebrauchsfertige Lösungen, die gravimetrisch auf Gewichtsbasis hergestellt werden.
  • Einsatz als Standards zur Kalibrierung und/oder für Qualitätskontrollen
  • Speziell für den Einsatz bei ASTM Analysenverfahren gedacht und gemäß den Anforderungen nach ASTM D1500, D6045, D1209 hergestellt
  • Gleichbleibende Produktqualität – unabhängig, rückführbar, zertifiziert
  • In hochwertigen, manipulationssicheren Flaschen