Halbhohe ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Nikolas XW Mid
Lieferant: ELTEN
763371/42 763371/45 763371/43 763371/40 763371/46 763371/41 763371/44 763371/47 763371/48
ELTN763371/42EA 88.9 EUR
ELTN763371/42 ELTN763371/45 ELTN763371/43 ELTN763371/40 ELTN763371/46 ELTN763371/41 ELTN763371/44 ELTN763371/47 ELTN763371/48
Halbhohe ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Nikolas XW Mid
Schuhe und Stiefel
Weiter, sehr bequemer, hoher Business-ESD-Schuh aus Rindsleder mit Mono-Density-PU-Laufsohle (Business).
  • Leichtes Lederfutter
  • Austauschbare Einlegesohle; orthopädische Einlagen möglich
  • Ganzflächige Einlegesohle (Business ESD)
  • Zehenschutzkappe aus Edelstahl (200 J)
  • Durchtrittsichere Sohle (S3 Modell)
  • Extra breites Modell (XW)
Für feuchte Umgebungen geeignet.
Farbe: Blau, Braun
Standards: EN 61340-5-1 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345; S2, SRC